Drukuj

Dichromian(VI) sodu, pure

Dostawca: CHEMPUR
Niebezpieczeństwo

427970403.0100 427970403.0250 427970403.0500 427970403.1000
CHMP427970403.0100EA 112 PLN
CHMP427970403.0100 CHMP427970403.0250 CHMP427970403.0500 CHMP427970403.1000
Dichromian(VI) sodu, pure
Dichromian(VI) sodu
Formuła: Cr₂Na₂O₇
MW: 261.97 g/mol
Temp. topnienia: 356.7
Gęstość: 2.35 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer CAS: 10588-01-9
Numer WE (dawny EINECS): 234-190-3
Jednostka: 3288
ADR: 6.1 II
Klasyfikacja Merck : 12,08754

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR