Drukuj

Dichromian(VI) sodu, pure analytical reagent

Dostawca: CHEMPUR
Niebezpieczeństwo

117970404.0100 117970404.0250 117970404.0500 117970404.1000
CHMP117970404.0100EA 122 PLN
CHMP117970404.0100 CHMP117970404.0250 CHMP117970404.0500 CHMP117970404.1000
Dichromian(VI) sodu, pure analytical reagent
Dichromian(VI) sodu
Formuła: Cr₂Na₂O₇
Gęstość: 2,35 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer CAS: 10588-01-9
Numer WE (dawny EINECS): 234-190-3
Jednostka: 3288
ADR: 6.1,II
Klasyfikacja Merck : 12,08754

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR