Octan manganu(II) tetrahydrat, pure
Dostawca: CHEMPUR
Synonim:
Manganese acetate tetrahydrate, Manganese diacetate tetrahydrate, Acetic acid manganese (II) salt tetrahydrate
426167508.0500
426167508.1000
426167508.9010
CHMP426167508.0500EA
76.4
PLN
CHMP426167508.0500
CHMP426167508.1000
CHMP426167508.9010
Octan manganu(II) tetrahydrat, pure
Octan manganu(II) tetrahydrat
Formuła:
(H₃CCOO)₂Mn·4H₂O MW: 245.09 g/mol Temp. topnienia: 300 Gęstość: 1.58 g/cm³ (20 °C) |
Numer MDL:
MFCD00062552 Numer CAS: 6156-78-1 Numer WE (dawny EINECS): 211-334-3 Klasyfikacja Merck : 13,05746 |