Drukuj

Octan cynku dihydrat, czysty

Dostawca: CHEMPUR
Uwaga

422654905.0050 422654905.0500 422654905.1000
CHMP422654905.0050EA 45.2 PLN
CHMP422654905.0050 CHMP422654905.0500 CHMP422654905.1000
Octan cynku dihydrat, czysty
Octan cynku dihydrat
Formuła: (H₃CCOO)₂Zn·2H₂O
Temp. topnienia: 237 °C
Gęstość: 1,718 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00066961
Numer CAS: 5970-45-6
Numer WE (dawny EINECS): 209-170-2
Jednostka: 3077
ADR: 9,III
Klasyfikacja Merck : 12,10256

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR