Chlorek baru 20% in aqueous solution volumetric solution
Dostawca: CHEMPUR
|
Uwaga
|
Synonim:
Dichlorek baru
811579106.0500
811579106.1000
811579106.2500
811579106.5000
CHMP811579106.0500EA
54.1
PLN
CHMP811579106.0500
CHMP811579106.1000
CHMP811579106.2500
CHMP811579106.5000
Chlorek baru 20% in aqueous solution volumetric solution
Chlorek baru
Formuła:
BaCl₂ MW: 208.24 g/mol Temp. Wrzenia: ∼100 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 963 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003445 Numer CAS: 10361-37-2 Numer WE (dawny EINECS): 233-788-1 Jednostka: 3287 ADR: 6.1 III Klasyfikacja Merck : 12,00998 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...