Drukuj

Dichlorek dirteci, pure

Dostawca: CHEMPUR
Uwaga

Synonim: Chlorek rteciawy, Chlorek rteci(I), Kalomel

427681501.0050 427681501.0100
CHMP427681501.0050EA 330 PLN
CHMP427681501.0050 CHMP427681501.0100
Dichlorek dirteci, pure
Dichlorek dirteci
Formuła: Cl₂Hg₂
MW: 472.09 g/mol
Temp. Wrzenia: 384
Temp. topnienia: 383
Gęstość: 7.15 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011043
Numer CAS: 10112-91-1
Numer WE (dawny EINECS): 233-307-5
Jednostka: 2025
ADR: 6.1 II
Klasyfikacja Merck : 12,05951

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR