Drukuj
Dichlorek dirteci, pure analytical reagent
Dostawca: CHEMPUR
Uwaga
Synonim: Chlorek rteciawy, Chlorek rteci(I), Kalomel
117681502.0010 117681502.0025 117681502.0050 117681502.0100
CHMP117681502.0010EA 99.2 PLN
CHMP117681502.0010 CHMP117681502.0025 CHMP117681502.0050 CHMP117681502.0100
Dichlorek dirteci, pure analytical reagent
Dichlorek dirteci
Formuła: Cl₂Hg₂
MW: 472.09 g/mol
Temp. Wrzenia: 384
Temp. topnienia: 383
Gęstość: 7.15 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011043
Numer CAS: 10112-91-1
Numer WE (dawny EINECS): 233-307-5
Jednostka: 2025
ADR: 6.1 II
Klasyfikacja Merck : 12,05951