Drukuj

Chlorek baru 0.1 mol/l (0.2 N) in aqueous solution volumetric solution

Dostawca: CHEMPUR
Uwaga

Synonim: Dichlorek baru

811575207.0500 811575207.1000
CHMP811575207.0500EA 89.2 PLN
CHMP811575207.0500 CHMP811575207.1000
Chlorek baru 0.1 mol/l (0.2 N) in aqueous solution volumetric solution
Chlorek baru
Formuła: BaCl₂
MW: 208.24 g/mol
Temp. Wrzenia: 1560
Temp. topnienia: 963
Gęstość: 1.034 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003445
Numer CAS: 10361-37-2
Numer WE (dawny EINECS): 233-788-1
Jednostka: 3287
ADR: 6.1 III
Klasyfikacja Merck : 12,00998

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR