2-Bromo-4-chloropyridine ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
H33698.03
H33698.06
H33698.03EA
301
PLN
H33698.03
H33698.06
2-Bromo-4-chloropyridine ≥97%
2-Bromo-4-chloropyridine
Purity: 97%
CAS No.: 22918-01-0
Molecular Formula: C5H3BrClN
Formula Weight: 192.44
Melting Point:
Formuła:
C₅H₃BrClN Temp. topnienia: <30 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD03840757 Numer CAS: 22918-01-0 |