Drukuj

bromek rtęci(II), czysty reagent analityczny

Dostawca: CHEMPUR
Niebezpieczeństwo

117681108.0010 117681108.0025 117681108.0050 117681108.0100 117681108.0250
CHMP117681108.0010EA 42.9 PLN
CHMP117681108.0010 CHMP117681108.0025 CHMP117681108.0050 CHMP117681108.0100 CHMP117681108.0250
bromek rtęci(II), czysty reagent analityczny
bromek rtęci(II)
Formuła: Br₂Hg
Temp. Wrzenia: 320 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 236 °C
Gęstość: 6,1 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011040
Numer CAS: 7789-47-1
Numer WE (dawny EINECS): 232-169-3
Jednostka: 1634
ADR: 6.1,II
Klasyfikacja Merck : 13,05900

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR