Drukuj
Tetrahydropiran do syntezy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.43950.0250 8.43950.1000
8.43950.0250EA 276 PLN
8.43950.0250 8.43950.1000
Tetrahydropiran do syntezy, Sigma-Aldrich®
Tetrahydropiran
Formuła: C₅H₁₀O
Temp. Wrzenia: 88 °C (1013 hPa)
Gęstość: 0,881 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006585
Numer CAS: 142-68-7
Numer WE (dawny EINECS): 205-552-8
Jednostka: 3271
ADR: 3,II
Klasyfikacja Merck : 12,09356
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 80.2 g/l (25°C)
Melting Point -49.2 °C
Boiling Point 88 °C (1013 hPa)
Flash Point -16 °C
Density 0.88 g/cm3 (25 °C)