Drukuj
1,3-Dioksan ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: m-Dioksan
H54107.06 H54107.14
H54107.06EA 502 PLN
H54107.06 H54107.14
1,3-Dioksan ≥98%
1,3-Dioksan
Formuła: C₄H₈O₂
MW: 88.11 g/mol
Temp. Wrzenia: 105…106 °C
Temp. topnienia: –45 °C
Gęstość: 1.032
Temp. Zapłonu: 5 °C (41 °F)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006566
Numer CAS: 505-22-6
Numer WE (dawny EINECS): 208-005-1
Jednostka: 1165
ADR: 3 II