Drukuj
Butelki, wąska szyjka, okrągłe, LDPE, ze śrubą cap
Dostawca: LAMAPLAST
326G 326 324G 325 324 323G 323 319 317 325G
LAMA326GEA 54.1 PLN
LAMA326G 215-0166 LAMA324G 215-0149 215-0148 LAMA323G 215-0147 215-0146 215-0145 LAMA325G
Butelki, wąska szyjka, okrągłe, LDPE, ze śrubą cap
Butelki i butle Butle plastikowe
LDPE, półprzezroczysty lub szary.
  • Szczelny, odpowiedni do artykułów spożywczych
  • Punkty oznakowania na ramieniu i nakrętka umożliwia stosowanie identyfikatorów i plomb z zabezpieczeniem
  • Łatwy uchwyt
  • Kolor szary dla produktów światłoczułych
Wkładka w nasadce zapewnia dobre uszczelnienie. Nachylone ramiona zmniejszają tendencję do zalewania i opróżniania wszelkich pozostałości płynów.
Uwaga: *Produkt(y) na tej stronie nie są objęte zakresem dyrektywy UE 2019/904