Drukuj
Statywy reakcyjne, cylindryczne, z płaskim kołnierzem
Dostawca: KGW
TRGN7189-J15 TRGN7173 TRGN7174 TRGN7273 TRGN7198-20
KGWATRGN7189-J15EA 0 PLN
KGWATRGN7189-J15 KGWATRGN7173 KGWATRGN7174 KGWATRGN7273 KGWATRGN7198-20
Statywy reakcyjne, cylindryczne, z płaskim kołnierzem
Naczynia reakcyjne Naczynia reakcyjne, kształt cylindryczny
Borosilicate glass.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
With thermal jacket, DN15 flange and drain valve.