Drukuj
Akcesoria do kolumn serii K 9
Dostawca: Cytiva
18-1112-58 19-0040-01 19-0651-01 18-1121-16 28-4010-81 18-1119-74 19-0612-01
18-1112-58EA 1150 PLN
18-1112-58 19-0040-01 19-0651-01 18-1121-16 28-4010-81 18-1119-74 19-0612-01
Akcesoria do kolumn serii K 9
Kolumny chromatograficzne
Ethylenetetrafluorethylene tubing (ETFE) is designed for use with AKTA systems.
White/clear tubing for easy identification.