Drukuj
Naczynia reakcyjne, cylindryczne, z płaszczem termicznym, oliwką GL-18 i zaworem spustowym
Dostawca: KGW
TRGN7229 TRGN7215 TRGN7207 TRGN7107
KGWATRGN7229EA 0 PLN
KGWATRGN7229 KGWATRGN7215 KGWATRGN7207 KGWATRGN7107
Naczynia reakcyjne, cylindryczne, z płaszczem termicznym, oliwką GL-18 i zaworem spustowym
Naczynia reakcyjne Naczynia reakcyjne, kształt cylindryczny
Borosilicate glass.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
With thermal jacket, GL-18 Olive tubing connection and drain valve.