Drukuj
Zatyczki Eco stopcock, bez otworu i stożka 1:10
Dostawca: Bohlender
J1200-18 J1200-29 J1200-14 J1200-12 J1200-10 J1200-24
BOHLJ1200-18EA 40 PLN
BOHLJ1200-18 BOHLJ1200-29 BOHLJ1200-14 BOHLJ1200-12 BOHLJ1200-10 BOHLJ1200-24
Zatyczki Eco stopcock, bez otworu i stożka 1:10
Zawory odcinające
Made of PFTE, white, with grip and nut of PP, red.
  • Universal chemical resistance
  • Temperature resistance: from −10 to +120 °C
  • Taper: 1:10
  • Without bore
  • Washer included