Drukuj
Probówki wirówkowe, stożkowe, Nunc
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
339650 339651 339653 339652 376814
525-0492EA 1240 PLN
525-0492 525-0493 525-0495 525-0494 525-0915
Probówki wirówkowe, stożkowe, Nunc
Probówki Probówki wirówkowe
Polipropylen, dno stożkowe, z podziałką, sterylne, autoklawowalne z nakrętką z HDPE.
  • Testowane przeciw wyciekom w celu ochrony próbek
  • USP klasy VI, nie pirogenne, nie cytotoksyczne i wolne od RNaz i DNAaz
  • Statyw z plastiku do recyclingu redukuje ilość odpadów i minimalizuje ryzyko kontaminacji i uwalniania cząsteczek
It provides open, easy access for pipetting, decanting, and removal of the pellet following centrifugation.
Certyfikaty: USP Class VI.
Sposób pakowania: Tubes are packaged 40 per case.