Drukuj
Butelki z szeroką szyjką, kwadratowe, z zamknięciem, Bel-Art
Dostawca: Bel-Art Products, a Part of SP
F109041000 F109040500
BELAF109041000EA 944 PLN
BELAF109041000 BELAF109040500
Butelki z szeroką szyjką, kwadratowe, z zamknięciem, Bel-Art
Butelki i butle Butle plastikowe
Formowane z polietylenu o wysokiej gęstości (HDPE).
  • Głębokie, niebieskie polipropylenowe zamknięcia
  • Idealny do przechowywania lub wysyłki próbek
  • Dobra odporność na chemikalia i temperaturę
Szczelne, odporne na chemikalia butelki mają ciężkie szyjki i odporne na manipulacje zamknięcia zrywane.