Drukuj
Płuczki, z głowicą, VitraPOR®
Dostawca: ROBU GLASFILTER
34251 34101 34252 34250 34100 34102
201-1460EA 907 PLN
201-1460 201-1461 ROBU34252 ROBU34250 ROBU34100 ROBU34102
Płuczki, z głowicą, VitraPOR®
Butelki i butle Płuczki gazowe
Szkło borokrzemowe 3.3.
  • Bardzo dobra odporność chemiczna
  • Odporność na wysoką temperaturę
  • Minimalna rozszerzalność cieplna daje stosunkowo wysoką odporność na zmiany temperatury
Nakrętka ze spiekaną tarczą i standardowym połączeniem stożkowym.