Drukuj
VWR® CompactStar CS4, Wirówka
Dostawca: VWR
VWR®
521-2853EA 2899 PLN
521-2853 521-2855 521-2854
VWR® CompactStar CS4, Wirówka
Wirówki Wirówki nastołowe
Wirówka CompactStar CS4 jest przeznaczona do oddzielania różnych próbek w chemii, naukach przyrodniczych, w badaniach klinicznych oraz w rutynowych diagnostykach.
  • Wysoka szybkość: Do 6500 min⁻¹/ 4000×g
  • Panel kontrolny wyposażony w wygodne pokrętła i duży wyświetlacz cyfrowy do nastawy czasu i prędkości.
  • Timer może być ustawiony do 30 min pracy i w pozycji ‘On’ do pracy ciągłej
  • Kompaktowa budowa umożliwia łatwy transport pomiędzy laboratoriami
W zestawie adaptery przeznaczone do pracy z probówkami 5 ml (12×75 mm) oraz 7 ml (13×100 mm), ponadto można również wirować probówki 15 ml.
Informacje do zamówienia: Supplied with 6×15 ml angle rotor with adapter set. All available adapters are already included at no extra cost.