Bufor Tris-Octan-EDTA (TAE), 10X, klasa czystości do biologii molekularnej
Dostawca: PanReac AppliChem
A4227.1000
A4227.5000
A4227.1000EA
371
PLN
A4227.1000
A4227.5000
Bufor Tris-Octan-EDTA (TAE), 10X, klasa czystości do biologii molekularnej
Bufory
Bufory do elektroforezy
Bufory do elektroforezy (Running Buffer)
10X concentrated solution of 40 mM Tris, 20 mM glacial acetic acid and 1 mM EDTA.Na₂, pH 8,5 ±0,2.
DNases, RNases, and proteases not detectable.