Drukuj
VWR® Buforowana fosforanem sól fizjologiczna(PBS), wysoko fosforanowa
Dostawca: Avantor
VWR®
444037EEA 1950 PLN
444037E
VWR® Buforowana fosforanem sól fizjologiczna(PBS), wysoko fosforanowa
Bufory Bufory do elektroforezy Bufory do przemywania
Irradiated solution, pH 7,2, for washing blots.
  • NaCl 8,77 g/L
  • Na₂HPO₄, 12H₂0 19,2 g/L
  • NaH₂PO₄, 2H₂O 6,55 g/L