Drukuj
VWR® Buforowana fosforanem sól fizjologiczna (PBS), nisko fosforanowa
Dostawca: Avantor
VWR®
444057YEA 1360 PLN
444057Y
VWR® Buforowana fosforanem sól fizjologiczna (PBS), nisko fosforanowa
Bufory Bufory do elektroforezy Bufory do przemywania
Irradiated solution for use in washing cells.
  • KCl 0,2 g/L
  • NaCl 7,01 g/L
  • Na₂HPO₄, 12H₂0 1,28 g/L
  • NaH₂PO₄, 2H₂O 0,44g/L