Drukuj
Pojemnik z szerokim otworem i zakrętką, WHEATON®
Dostawca: DWK Life Sciences
W209904 W209905 W209900 W209906 W209902 W209903
WHEAW209904EA 594 PLN
WHEAW209904 WHEAW209905 WHEAW209900 WHEAW209906 WHEAW209902 WHEAW209903
Pojemnik z szerokim otworem i zakrętką, WHEATON®
Pojemniki na próbki Pojemniki na próbki
Container made of PP, with linerless cap.
  • Wide mouth design is ideal for large solid samples
  • Durable with good chemical resistance
  • White screw cap pre-attached to maintain cleanliness
  • Sterilised using ethylene oxide