Drukuj
VWR® Ready to Use Media Plates (90 mm), Irradiated
Dostawca: VWR Chemicals
111114ZIEA 181 PLN
111114ZI 131114ZI 131114PY 131114RY 111114TI 131114TI 110802ZI 130802ZI 110884ZI 130884ZI 110774ZI 110070PY 110884CY 112750ZI 130884CY 110884TI 110802ZIMP 110884TIMP 110774ZIMP 111114TIMP 111114ZIMP 112230CAMP 131114TIMP 131114ZIMP 131114PYMP 281112ZI 280882TI 280882ZI 281112TI 281112TI30 499270OO 131114XI 285712TI
VWR® Ready to Use Media Plates (90 mm), Irradiated
Media do mikrobiologii Podłoża gotowe do użycia
Dostępne na standardowych płytkach 90 mm. TLHTh (Tween, lecytyna, histydyna, tiosiarczan) jest stosowany jako neutralizator. Pakowane podwójnie lub potrójnie. Jedna paczka w opakowaniu zbiorczym zawiera indykator sterylizacji.
  • Potrójne pakowanie zapewnia, że samo opakowanie nie zanieczyszcza środowiska, ponieważ pierwsza owijka jest usuwana tuż przed wejściem do czystego obszaru
  • Dostępne z certyfikatem napromieniowania / dozymetrii
  • Badania odporności VHP dostępne dla wszystkich potrójnie pakowanych płytek
Storage: 15 to 25 °C for plates 280882TI, 280882ZI, 281112TI and 281112ZI; 2 to 14 °C for all the other plates.
Sposób pakowania: The plates are packed 10 each in a plastic shrink-wrapped bag. Box contains 2 bags with a total of 20 or 6×10 plates.