VWR®, podłoża hodowlane, gotowe do użycia, w workach
Dostawca: VWR Chemicals
AX031108EA
0
PLN
AX031108
AX031106
AX031107
AX031109
AX031110
AX031119
800179ZB
800343VB
801121ZB
850179ZB
850343VB
853120ZB
870179ZB
870343VB
851121ZB
803120ZB
852760TA
872760TA
870343GB
800179ZT
870179ZBMP
870343VBMP
850343VBMP
800179ZBMP
800343VBMP
850179ZBMP
801121ZE
806354SA
856354SA
850179ZBB
871051ZB
871121ZB
850343VBB
VWR®, podłoża hodowlane, gotowe do użycia, w workach
Media do mikrobiologii
Podłoża gotowe do użycia
Worki z gotowymi pożywkami mikrobiologicznymi są idealnie dla próbek o dużej objętości.
- Kompaktowe opakowania
- Brak ryzyka związanego z rozbiciem szklanych butelek
- Pożywka może być łatwo i wygodnie dozowana grawimetrycznie lub przez pompę perystaltyczną