Mikrobiologiczne testy wykrywające, Bactident®
Dostawca: Merck
1.13301.0001
1.13303.0001
1.13306.0001
1.13301.0001EA
222
PLN
1.13301.0001
1.13303.0001
1.13306.0001
Mikrobiologiczne testy wykrywające, Bactident®
Systemy do testów mikrobiologicznych
Testy enzymatyczne
The presence or absence of enzyme activity is a taxonomic property of microorganisms and can be used for their differentiation or identification.