Drukuj
VWR®, Płytki kontaktowe, pakowane w blistry, napromieniowane
Dostawca: VWR Chemicals
251183ZAEA 426 PLN
251183ZA 250641ZA 250063UA 250544ZI 251114ZI 271114ZI 251114PY 251114RY 271114RY 251114TI 271114TI 250884ZI 270884ZI 250884TI 270884TI 250774ZI 270774ZI 250774TI 270774TI 250070ZI 251203ZA 250793ZI 250884CY 250560ZA 251114SI 251114AF 251203TA 250542CA 251114SIMP 251114RYMP 251114PYMP 251114AFMP 250884CYMP 250063UAMP 250070ZIMP 251114ZIMP 251114TIMP 251203TAMP 251183ZAMP 270884CY 252310XF 256321AA
VWR®, Płytki kontaktowe, pakowane w blistry, napromieniowane
Media do mikrobiologii Płytki kontaktowe
Dostępne w dwóch wielkościach opakowań - potrójnie owinięte (opakowanie 24 płyt) i podwójnie owinięte (opakowanie 30 płyt). Płytki pakowane są w opakowanie z sześcioma blistrami. Każdy blister zawiera jedną płytkę, więc za każdym razem, gdy otwierasz komorę, zużywasz tylko jedną płytkę. Dostępne z neutralizatorem środka dezynfekującego TLHTh (Tween®, lecytyna, histydyna, tiosiarczan).
  • Podwójne i potrójne pakowanie zabezpiecza przed skażeniem w czasie transportu i przechowywania
  • Dostępne z certyfikatem sterylizacji
  • Wszystkie płytki potrójnie pakowane są odporne na VHP
  • Przechowywanie w temperaturze pokojowej (2 to 8 °C dla TSA z Penazą)
Sposób pakowania: 5×6 or 4×5×6 plate packs consist of 5 blister packs with an additional cellophane bag. 4×6 plate packs comprise of 4 blister packs with 2 additional cellophane bags. An irradiation indicator is featured on each blister.