Drukuj
Kuwety pomiarowe do spektrofotometrów Hach
Dostawca: Hach
2665902 2612602 2629201 2410212 2624410 2401906 4822800 2624401 LCW906 LZP045 LZP334 LZP341 2629500 2095100 2122800 2495402 2624450 2629250 LZP167 2495408
705-0171EA 2060 PLN
705-0171 HACH2612602 HACH2629201 705-0127 HACH2624410 705-0126 705-0228 705-0165 HACHLCW906 HACHLZP045 HACHLZP334 HACHLZP341 HACH2629500 705-0084 705-0749 705-0762 705-0166 705-0575 HACHLZP167 HACH2495408
Kuwety pomiarowe do spektrofotometrów Hach
Kuwety Kuwety spektrofotometryczne
Sample cuvettes for photometric measurements.
  • Available with or without lid
  • Available reusable (made from glass) or for single use (made from plastics)