Drukuj
Olej silikonowy, 20 cSt
Dostawca: VWR Chemicals
84543.360EA 1140 PLN
84543.360 84543.290
Olej silikonowy, 20 cSt
Olej silikonowy
Gęstość: 0,95 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00132673
Numer CAS: 63148-62-9
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Viscosity (25°C) 18 - 22 cSt
Volatile matter (150°C; 1 h) Max. 10.0 %