Drukuj
Butelki z szeroką szyjką i podziałką, Valumetric®, WHEATON®
Dostawca: DWK Life Sciences
W216989 W216975 W216971 W216967 W216968 W216969 W216974 W216972 W216973 W216980
215-4467EA 2140 PLN
215-4467 WHEAW216975 215-4464 215-4461 215-4462 215-4463 215-4466 WHEAW216972 215-4465 WHEAW216980
Butelki z szeroką szyjką i podziałką, Valumetric®, WHEATON®
Butelki i butle Butelki szklane
Szkło sodowo-wapniowe , Klasa III, bezbarwne.
  • Idealne do ogólnego przechowywania.
  • Łatwe usuwanie zawartości.
  • Etykietka informująca o niebezpieczeństwie dołączona do każdej butelki pozwalająca na identyfikację zawartości i informację odnośnie bezpieczeństwa.
  • Wyposażone w plombę zabezpieczającą przed niepożądanym otwarciem dla każdej butelki chroniącą zawartość przed przypadkowym nadużyciem