Drukuj
Płuczki, ze świecą filtracyjną, VitraPOR®
Dostawca: ROBU GLASFILTER
42093 42090 42092 42094 42130 42131 42132 42133 42134 42091
ROBU42093EA 394 PLN
ROBU42093 ROBU42090 ROBU42092 ROBU42094 ROBU42130 ROBU42131 ROBU42132 ROBU42133 ROBU42134 ROBU42091
Płuczki, ze świecą filtracyjną, VitraPOR®
Butelki i butle Płuczki gazowe
Wykonane są ze szkła borokrzemowego 3.3, a uniwersalne i nadające się do recyklingu materiał oferuje dobre właściwości dla różnych dziedzin.
  • Odporny na chemikalia, takie jak rozpuszczalniki, kwasy i zasady
  • Bardzo dobra odporność na temperaturę
  • Z zakrętką i silikonową podkładką