Drukuj
Tygle filtracyjne do ekstrakcji błonnika pokarmowego, VitraPOR®
Dostawca: ROBU GLASFILTER
20600 20601 20602 20603 20604
ROBU20600EA 1170 PLN
ROBU20600 ROBU20601 ROBU20602 ROBU20603 ROBU20604
Tygle filtracyjne do ekstrakcji błonnika pokarmowego, VitraPOR®
Tygle
Te tygle filtracyjne nadają się do ekstrakcji surowego włókna.
  • Pasują do wielu obecnych systemów Numerowane
Krążki filtracyjne VitraPOR® tygla CFE mają ulepszoną twardość spiekającą, aby wytrzymać obciążenie chemiczne w procesach analitycznych.