Drukuj
Świece filtracyjne, cylindryczne, VitraPOR®
Dostawca: ROBU GLASFILTER
18410 18411 18412 18413 18414 18350 18351 18352 18353 18354
ROBU18410EA 1020 PLN
ROBU18410 ROBU18411 ROBU18412 ROBU18413 ROBU18414 ROBU18350 ROBU18351 ROBU18352 ROBU18353 ROBU18354
Świece filtracyjne, cylindryczne, VitraPOR®
Filtry Filtry zanurzeniowe, rurki filtracyjne
These cylindrical filter candles are available with or without tube.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion
Made of borosilicate glass 3.3.