Drukuj
VWR,® Akcesoria do grzałek blokowych analogowych/cyfrowych
Dostawca: VWR Collection
460-3240EA 852 PLN
460-3240 460-3241 460-3242 460-3289
VWR,® Akcesoria do grzałek blokowych analogowych/cyfrowych
Bloki grzewcze Bloki grzejne, analogowe
Plexiglas® covers with 2 open sides reduce airflow, providing additional temperature stability in low temperature applications.