Drukuj
Butle do płukania gazowego, wzór Drechżel, VitraPOR®
Dostawca: ROBU GLASFILTER
40101 40100 40102 40103 40104
ROBU40101EA 465 PLN
ROBU40101 ROBU40100 ROBU40102 ROBU40103 ROBU40104
Butle do płukania gazowego, wzór Drechżel, VitraPOR®
Butelki i butle Płuczki gazowe
Szkło borokrzemowe.
  • Z dyskiem ze szkła spiekanego o stopniu porowatości 0/1/2/3/4
  • Wszystkie elementy systemu można zamówić osobno
  • Doskonała odporność chemiczna i termiczna
Składa się z płuczki gazowej ze standardowym złączem szlifowanym NS 29/32 oraz wkładki ze stożkiem NS 29/32 i dwóch złączek ze szkła o średnicy zewnętrznej 11 mm.
Certyfikaty:
In compliance with ISO 4796-80 and ASTM E128-99 standards.