Drukuj
Komory liczące
Dostawca: MARIENFELD
0640410 0640510 0640030
630-1510EA 184 PLN
630-1510 630-1511 630-1509
Komory liczące
Szkiełka mikroskopowe i nakrywkowe Komory zliczeniowe
These counting chambers are suitable for counting leucocytes and erythrocytes.
  • Double net ruling
  • Two counting grids with one division
  • Different types of design available
Certyfikaty: IVD 98/79/EC.
Dodatkowe informacje: Supplied with two cover glasses of 0,4 mm thickness.