Drukuj
VWR® Traceable®, cyfrowe termohigrometry z sondą zewnętrzną
Dostawca: VWR Collection
620-1874EA 1340 PLN
620-1874 620-2273
VWR® Traceable®, cyfrowe termohigrometry z sondą zewnętrzną
Higrometry Termohigrometry cyfrowe
This thermo-hygrometer measures temperature and relative humidity displaying both on a dual-LCD. Designed for monitoring conditions in cleanrooms, computer rooms, storage facilities and anywhere temperature and RH affect vital components and tests.
  • Utrzymuje dokładność dzięki kalibracji 'zrób to sam'
  • Jednocześnie wyświetla temperaturę i wilgotność względną na podwójnym wyświetlaczu LCD (wysokość znaków 28,6 mm)
  • Pamięć minimalna/maksymalna
  • Interfejs do przesyłania danych do komputera
  • Sygnał potwierdzenia po każdym naciśnięciu klawisza
Compliant ISO/IEC 17025, ANSI/NSCL Z540-1 and 9001.
Certyfikaty: Zgodny z ISO/IEC 17025, ANSI/NSCL Z540-1 i 9001.
Zgodne z normami NIST.
Dodatkowe informacje: Dostarczany z sondą (Lר: 216×17 mm) i kablem 91 cm, certyfikatem kalibracji Traceable®, walizką z tworzywa i baterią 9 V wystarczającą na 100 godzin ciągłej pracy. Oprogramowanie wraz z kablem (620-2048)należy zamówić oddzielnie.
Uwaga: * średni zakres