Drukuj
Proteinaza K i proteaza OB
Dostawca: OMEGA BIO-TEK
AC115 AC116
AC115EA 437 PLN
AC115 AC116
Proteinaza K i proteaza OB
Enzymy
Do trawienia enzymów podczas przygotowania DNA i RNA. Proteaza OB i Proteinaza K maja szeroką specyficzność substratową z wysoką aktywnością w roztworach soli, detergentów, środków denaturujących, w szerokim zakresie pH i temperatur. Proteinaza K jest protezą podobną do sybtylizyny, izoluje się ją z grzybów saprofitycznych Tritirachiumalbum i jest szczególnie odpowiednia do krótkich reakcji. Posiada wysoką specyficzną aktywność, która pozostaje stabilna w szerokim zakresie temperatury i pH, ze znacząco wyższą aktywnością w wyższych temperaturach.
Proteza OB jest proteazą serynową izolowaną z rekombinowanych szczepów Bacillus i jest ekonomiczna alternatywą Proteinazy K przy izolacji natywnego DNA i RNA z różnych źródeł. Proteaza OB nie wykazuje aktywności DNazy i RNazy.