Drukuj
Rurki próbkujące, Wheaton
Dostawca: DWK Life Sciences
885300 885302 885303
WHEA885300EA 1860 PLN
WHEA885300 WHEA885302 WHEA885303
Rurki próbkujące, Wheaton
Próbniki Próbniki do cieczy
Drum thieves made of soda lime glass for quick disposal.
  • Conventional open end drum thieves
  • Just insert empty tube in drum
  • Hold thumb over top and withdraw