Drukuj
Wałki mieszadeł z mini-mieszadłem śmigłowym, BOLA
Dostawca: Bohlender
C482-24 C482-12
BOHLC482-24EA 615 PLN
BOHLC482-24 BOHLC482-12
Wałki mieszadeł z mini-mieszadłem śmigłowym, BOLA
Mieszadła Stirring Shafts
Stirrer shafts made of PTFE-jacketed stainless steel and the propeller completely made of PTFE.
  • Ideal for stirring in narrow mouth vessels or in vessels with ground joint openings
  • With three 45° angled angular blades
  • Chemical resistant
  • Temperature resistance from –200 to +250 °C