Drukuj
VWR® HAVER CSA 54, oprogramowanie ewaluacyjne do analizy sitowej
Dostawca: Avantor
HAVE206716859EA 4470 PLN
HAVE206716859 HAVE206716781 510-1623 510-1622 510-1624 HAVE206716866
VWR® HAVER CSA 54, oprogramowanie ewaluacyjne do analizy sitowej
Oprogramowanie Oprogramowanie laboratoryjne
Oprogramowanie HAVER CSA 5.4 umożliwia analizę komputerową dla standardowych systemów sitowych. Trzy wersje są dostępne, które różnią się w skali funkcji. Wyniki pomiarów są zapisane dla kontroli jakości i mogą zostać wprowadzone do statystyk, raportów oraz kompleksowych danych procesowych.
  • Proste i dokładne raporty
  • Przyjazny do pracy, interfejs użytkownika z wyjaśnieniami
  • Kompleksowy wyświetlacz graficzny ze szczegółową dokumentacją
  • Wykorzystuje Systemy Windows ® XP i Vista, 7,0
  • Podłączenie do różnych typów wag i przesiewaczy do sit testowych