Drukuj
VWR®, tygle, PTFE
Dostawca: VWR Collection
216-0450EA 128 PLN
216-0450 216-0451 216-0452 216-0453
VWR®, tygle, PTFE
Tygle
Formowany izostatycznie z PTFE, zatwierdzony przez FDA.
  • Odporny i obojętny chemicznie
  • Wolny od pęknięć
  • Wytrzymałość termiczna max. 280 °C