Drukuj
VWR®, stojaki na probówki, składane i zatrzaskowe
Dostawca: VWR Collection
211-0351EA 76.9 PLN
211-0351 211-0352 211-0353 211-0354 211-0355 211-0356 211-0357 211-0358 211-0359 211-0360 211-0361 211-0362
VWR®, stojaki na probówki, składane i zatrzaskowe
Statywy do probówek Tube Racks
PP.
  • Składane statywy polipropylenowe umożliwiające łatwy montaż i ustawianie jeden na drugim
  • Stabilne w łaźniach wodnych, nie wypływają na powierzchnię
  • Dostarczane w formie rozłożonej