Drukuj
VWR®, butelki z kroplomierzem, PTFE
Dostawca: VWR Collection
216-0456EA 285 PLN
216-0456 216-0457
VWR®, butelki z kroplomierzem, PTFE
Butelki i butle Kroplomierze
PTFE, białe.
  • Elastyczne ścianki ułatwiają pracę
  • Nakrętka z zatyczką
  • Wysoka odporność chemiczna
Suitable for dropping-out aggressive chemicals.