Drukuj
Sterylne usuwanie barwników, Mag-Bind® SeqDTR™
Dostawca: OMEGA BIO-TEK
M1300-05 M1300-08 M1300-50
M1300-05EA 1390 PLN
M1300-05 M1300-08 M1300-50
Sterylne usuwanie barwników, Mag-Bind® SeqDTR™
Odczynniki do kwasów nukleinowych Odczynniki i zestawy do oczyszczania kwasów nukleinowych
Mag-Bind® SeqDTR™ jest przeznaczony do efektywnego i niezawodnego usuwania nizakończonych końców z sekwencyjnej reakcji. Sekwencjonowanie produktów są w pierwszej kolejności zmieszane z Mag-Bind® SeqDTR™. DNA, później selektywnie wiązane z cząsteczkami Mag-Bind® SeqDTR™. Drugi krok to przemywanie oraz usuwanie z tacki substancji takich jak nukleotydy, primerów i małych nie związanych produktów amplifikacji.
Mag-Bind® SeqDTR™ może być przetworzony w 96- i 384-dołowym formacie płytek zgodnych z stacjami pipetującymi.
Zobacz ceny
SPECYFIKACJE
Opis Mag-Bind™ SeqDTR™
Environmentally Preferable
Aplikacja
Target molecule DNA
Refine target molecule Amplified/modified DNA
Sample type PCR and other enzymatic reactions
Method / Format Magnetic beads
Prep size Scalable
Wielkość próbki Variable