Drukuj
Łaźnie wodne, stal nierdzewna do chłodzenia
Dostawca: HUBER
2009.0032.00 2010.0026.00 2011.0022.00 2012.0026.00
HUBE2009.0032.00EA 20520 PLN
HUBE2009.0032.00 HUBE2010.0026.00 HUBE2011.0022.00 HUBE2012.0026.00
Łaźnie wodne, stal nierdzewna do chłodzenia
Łaźnie Łaźnie wodne bez mieszania
The Cooling Bath are water baths with air-cooled refrigerating unit and use natural refrigerants. Housing and tank of stainless steel. The refrigerating unit works continuously.
In combination with an immersion circulator these refrigerated bath systems offers active cooling, in continuous operation over the complete working range.
Uwaga: Cooling capacity at +20; 0; −10; −20; −30 °C.