Drukuj
Leje Büchnera, jednoczęściowe, Bel-Art
Dostawca: Bel-Art Products, a Part of SP
F146110000 F146080000 F146090000
BELAF146110000EA 423 PLN
BELAF146110000 BELAF146080000 BELAF146090000
Leje Büchnera, jednoczęściowe, Bel-Art
Lejki, rozdzielacze i wkraplacze Lejki filtracyjne Lejki Büchnera
HDPE, with Fritware® porous plates.
  • Can be used with or without filter paper
  • For use below 52 °C
  • To be used with Vac-Ring™ filter seal for quick filter set up
These fast flowing funnels with sealed-in PE filter plate of coarse porosity (90 to 130 µm) offer good retention and fast flow under vacuum.