Drukuj
VWR®, zestawy wzorców masy, klasa F1
Dostawca: VWR Collection
611-8603EA 4810 PLN
611-8603 611-8292 611-8604 611-8605 611-8606 611-8607 611-8608 611-8610 611-8611 611-8612 611-8613 611-8614 611-8615 611-8616 611-8618 611-8619 611-8620 611-8621 611-8632 611-8633 611-8634 611-8635 611-8636 611-8637 611-8638 611-8639 611-8641 611-8642 611-8643 611-8644 611-8645 611-8646 611-8647 611-8649 611-8650 611-8651 611-8652 611-8602 611-8461 611-8462 611-8463 611-8464 611-8465 611-8466 611-8467 611-4934 611-4935 611-4940 611-4941
VWR®, zestawy wzorców masy, klasa F1
Odważniki Odważniki kalibracyjne
Odważniki wykonane z antymagnetycznej, polerowanej stali nierdzewnej. Odpowiednie do precyzyjnych wag elektronicznych średniej rozdzielczości. Odważniki powyżej 20 g posiadają komorę adjustacyjną.
  • Odważniki ze stopu kobaltu do 500 mg
  • Numery seryjne gwarantują identyfikację dla odważników powyżej 1 g
  • Grawerowanie laserowe poprawia czytelność oznakowań
  • Dostępne bez lub z certyfikatem COFRAC
Conform to OILM R111 recommendations.
Certyfikaty: Spełnia wymagania OILM R111.
Informacje do zamówienia: Wszystkie zestawy odważników wymienione w tabeli „Zawartość zestawu” są dostępne z certyfikatem COFRAC lub bez niego – odwiedź stronę internetową lub skontaktuj się z lokalnym biurem sprzedaży Avantor. Odważniki dostępne są również pojedynczo - prosimy o wyszukanie produktu „Odważniki kalibracyjne, klasa F1”.